1-Cetilpiridinio cloruro monohidrato para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: 1-Cetilpiridinio cloruro monohidrato, Cloruro de cetilpiridinio monohidrato, Cloruro de 1-cetilpiridinio monohidrato
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.40008.0025 8.40008.0100
8.40008.0025EA 84.1 EUR
8.40008.0025 8.40008.0100
1-Cetilpiridinio cloruro monohidrato para síntesis, Sigma-Aldrich®
1-Cetilpiridinio cloruro monohidrato
Formula: C₂₁H₃₈ClN·1H₂O
MW: 358.01 g/mol
Pto. de fusión: 77…83 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149977
Núm. CAS: 6004-24-6
EINECS: 204-593-9
UN: 2811
ADR: 6.1 I
Índice Merck: 13,02041
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 50 g/l (20 °C)
Melting Point 217 °C
Molar Mass 358.01 g/mol
Bulk Density 370 kg/m3
pH 5.0 - 5.4 (10 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic Materials