Ácido meta-fosfórico estabilizado
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
219221000 219225000
ACRO219221000EA 80.3 EUR
ACRO219221000 ACRO219225000
Ácido meta-fosfórico estabilizado
Ácido meta-fosfórico
Formula: (HPO₃)n
Pto. Ebullición: 260 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 21 °C
Densidad: 2,4 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011351
Núm. CAS: 37267-86-0
EINECS: 253-433-4
UN: 3260
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to white Lumps
Stabilizer 54 to 60 % NaPO3
Titration with NaOH 40 to 46 %
Chloride (Cl) ≤20 ppm
Arsenic (As) ≤5 ppm
Iron (Fe) ≤100 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤50 ppm