Ácido meta-fosfórico estabilizado, EMSURE® para análisis, Supelco®
Proveedor: Merck
Peligro
Estabilización: estabilizado con metafosfato de sodio
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.00546.0100 1.00546.0500
1.00546.0100EA 123 EUR
1.00546.0100 1.00546.0500
Ácido meta-fosfórico estabilizado, EMSURE® para análisis, Supelco®
Ácido meta-fosfórico
Formula: (HPO₃)n
Pto. Ebullición: 260 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 21 °C
Densidad: 2,4 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011351
Núm. CAS: 37267-86-0
EINECS: 253-433-4
UN: 3453
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) soluble,Hydrolysis
Melting Point 200 - 250 °C
Bulk Density 1000 kg/m3
Boiling Point 600 °C (1013 hP)
Vapor Pressure  - 0.001 hPa (20 °C)
Density 2.0 g/cm3 (20 °C)
pH 2 (33 g/l, H2O, 20 °C)