(R)-(+)-Isocianato de 1-fenetilo ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Isocianato de (R)-(+)-α-metilbencilo
L10305.03 L10305.06
L10305.03EA 47.7 EUR
L10305.03 L10305.06
(R)-(+)-Isocianato de 1-fenetilo ≥99%
(R)-(+)-Isocianato de 1-fenetilo
Purity: 99% CAS No.: 33375-06-3 Molecular Formula: C9H9NO Formula Weight: 147.18 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 65°(149°F) Refractive Index: 1.5124 Boiling Point: 55-56°/2.5mm Beilstein Reference: 3196930 Optical Rotation: +10.5° (neat) UN No.: 2206 MDL No.: MFCD00063015
Formula: C₉H₉NO
MW: 147.18 g/mol
Pto. Ebullición: 55…56 °C (2.5 mmHg)
Densidad: 1.045
Pto. de inflamación: 65 °C (149 °F)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD06739387
Núm. CAS: 33375-06-3
EINECS: 251-485-2
ADR: 6.1 III