(R)-(+)-Isocianato de 1-fenetilo, Supelco®
Proveedor: Merck
Sinónimos: Isocianato de (R)-(+)-α-metilbencilo
M-Clarity™ quality level = MQ100
77968-1ML 77968-5ML
77968-1MLEA 153 EUR
77968-1ML 77968-5ML
(R)-(+)-Isocianato de 1-fenetilo, Supelco®
(R)-(+)-Isocianato de 1-fenetilo
Formula: C₉H₉NO
MW: 147.18 g/mol
Pto. Ebullición: 74…76 °C (7 hPa)
Densidad: 1.05 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 65
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD06739387
Núm. CAS: 33375-06-3
EINECS: 251-485-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=21b0a620dd65d75f7889c271ce61478256b704a4&vid=aa3c2beb24a08e8de4464ba43e6e2885b9d36ff9&prid=web&clid=SAPDAM