(S)-(-)-Isocianato de 1-fenetilo 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Isocianato de (S)-(-)-α-metilbencilo
205310050 205310010
ACRO205310050EA 208 EUR
ACRO205310050 ACRO205310010
(S)-(-)-Isocianato de 1-fenetilo 98%
(S)-(-)-Isocianato de 1-fenetilo
Formula: C₉H₉NO
MW: 147.18 g/mol
Pto. Ebullición: 55…56 °C (2.5 mmHg)
Densidad: 1.05 g/cm³
Pto. de inflamación: 65 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00002036
Núm. CAS: 14649-03-7
EINECS: 238-698-6
UN: 2206
ADR: 6.1 II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5130 to 1.5150 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Specific optical rotation -9° to -11° (20°C, 589 nm) (neat)