1,10-Fenantrolina monohidrato ACS
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
1,10-Phenanthroline hydrate
30910.09
30910.18
30910.09EA
77.3
EUR
30910.09
30910.18
1,10-Fenantrolina monohidrato ACS
1,10-Fenantrolina monohidrato
CAS No.: 5144-89-8
Molecular Formula: C12H8N2.H2O
Formula Weight: 198.23 (180.21anhy)
Physical Form: Crystalline
Odour: Odourless
Melting Point: 97-101°
Beilstein Reference: 4008096
Merck Reference: 14,7214
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00011678
Formula:
C₁₂H₈N₂·1H₂O MW: 198,22 g/mol Pto. de fusión: 97…101 °C Densidad: 1,259 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00149973 Núm. CAS: 5144-89-8 EINECS: 200-629-2 UN: 2811 ADR: 6.1,III Índice Merck: 14,7214 |