Cloruro de tricloroacetilo ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
B21675.0B
B21675.18
B21675.30
B21675.0BEA
655
EUR
B21675.0B
B21675.18
B21675.30
Cloruro de tricloroacetilo ≥99%
Cloruro de tricloroacetilo
Purity: 99%
CAS No.: 76-02-8
Molecular Formula: CCl3COCl
Formula Weight: 181.83
Refractive Index: 1.4700
Melting Point: -146°
Boiling Point: 114-116°
Beilstein Reference: 774120
UN No.: 2442
MDL No.: MFCD00000792
Formula:
C₂Cl₄O MW: 181,83 g/mol Pto. Ebullición: 114…116 °C Pto. de fusión: –146 °C Densidad: 1,629 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000792 Núm. CAS: 76-02-8 EINECS: 200-926-7 UN: 2442 ADR: 8,II |