Cloruro de tricloroacetilo para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.08391.0100 8.08391.0250
8.08391.0100EA 83.5 EUR
8.08391.0100 8.08391.0250
Cloruro de tricloroacetilo para síntesis, Sigma-Aldrich®
Cloruro de tricloroacetilo
Formula: C₂Cl₄O
MW: 181.83 g/mol
Pto. Ebullición: 118
Pto. de fusión: –57 °C
Densidad: 1.62 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00000792
Núm. CAS: 76-02-8
EINECS: 200-926-7
UN: 2442
ADR: 8 II