Isocianato de tricloroacetilo para espectroscopia RMN
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
202900100
202900020
202900500
ACRO202900100EA
102
EUR
ACRO202900100
ACRO202900020
ACRO202900500
Isocianato de tricloroacetilo para espectroscopia RMN
Isocianato de tricloroacetilo
Formula:
C₃Cl₃NO₂ MW: 188.4 g/mol Pto. Ebullición: 80…85 °C (20 mmHg) Densidad: 1.59 g/cm³ Pto. de inflamación: 65 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00002033 Núm. CAS: 3019-71-4 EINECS: 221-165-7 UN: 2927 ADR: 6.1 II |
Resultados test especificaciones
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4799 to 1.4819 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97 % |