Isocianato de tricloroacetilo ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Purity: 97%
CAS No.: 3019-71-4
Molecular Formula: C3Cl3NO2
Formula Weight: 188.40
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 65°(149°F)
Refractive Index: 1.4800
Odour: Acrid
Boiling Point: 58-60°/20mm
Beilstein Reference: 971201
UN No.: 2927
MDL No.: MFCD00002033
Formula:
C₃Cl₃NO₂ Pto. Ebullición: 58…60 °C (20 mmHg) Densidad: 1,585 Pto. de inflamación: 65 °C (149 °F) |
Número MDL:
MFCD00002033 Núm. CAS: 3019-71-4 EINECS: 221-165-7 UN: 2927 ADR: 6.1,II |