Malononitrilo 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
125271000 125275000 125270025
ACRO125271000EA 38 EUR
ACRO125271000 ACRO125275000 ACRO125270025
Malononitrilo 99%
Malononitrilo
Formula: C₃H₂N₂
Pto. Ebullición: 220 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 30…34 °C
Densidad: 1,04 g/cm³
Pto. de inflamación: 112 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001883
Núm. CAS: 109-77-3
EINECS: 203-703-2
UN: 2647
ADR: 6.1,II
Índice Merck: 13,05733
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to yellow-brown Low melting crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 30 to 34 °C
GC ≥98.5 %