Malononitrilo ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
A15046.22
A15046.06
A15046.0E
A15046.36
A15046.22EA
32.7
EUR
A15046.22
A15046.06
A15046.0E
A15046.36
Malononitrilo ≥99%
Malononitrilo
Purity: 99%
CAS No.: 109-77-3
Molecular Formula: C3H2N2
Formula Weight: 66.06
Flash Point: 112°(233°F)
Refractive Index: 1.4150
Melting Point: 30-34°
Boiling Point: 220-222°
Solubility: Soluble in water
Beilstein Reference: 773697
Merck Reference: 14,5711
UN No.: 2647
MDL No.: MFCD00001883
Formula:
C₃H₂N₂ Pto. Ebullición: 220…222 °C Pto. de fusión: 30…34 °C Densidad: 1,049 Pto. de inflamación: 112 °C (233 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00001883 Núm. CAS: 109-77-3 EINECS: 203-703-2 UN: 2647 ADR: 6.1,II Índice Merck: 14,5711 |