Acetoacetato de terc-butilo 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: tert-Butyl Acetoacetate
107781000 107785000
ACRO107781000EA 33.1 EUR
ACRO107781000 ACRO107785000
Acetoacetato de terc-butilo 97%
Acetoacetato de terc-butilo
Formula: C₈H₁₄O₃
MW: 158,2 g/mol
Pto. Ebullición: 190 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –38 °C
Densidad: 0,97 g/cm³
Pto. de inflamación: 76 °C
Número MDL: MFCD00008811
Núm. CAS: 1694-31-1
EINECS: 216-904-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4180 to 1.4210 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %