Acetoacetato de terc-butilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: tert-Butyl Acetoacetate
A11115.22 A11115.36
A11115.22EA 36.5 EUR
A11115.22 A11115.36
Acetoacetato de terc-butilo ≥98%
Acetoacetato de terc-butilo
Purity: 98+% CAS No.: 1694-31-1 Molecular Formula: C8H14O3 Formula Weight: 158.20 Flash Point: 76°(169°F) Refractive Index: 1.4200 Odour: Pleasant pH: 5.7 Melting Point: -38° Boiling Point: 71-72°/11mm Beilstein Reference: 1680303 MDL No.: MFCD00008811
Formula: C₈H₁₄O₃
MW: 158.2 g/mol
Pto. Ebullición: 71…72 °C (11 mmHg)
Pto. de fusión: –38 °C
Densidad: 0.961
Pto. de inflamación: 76 °C (169 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008811
Núm. CAS: 1694-31-1
EINECS: 216-904-5