Cubos, graduados, acero inoxidable
Proveedor: Sampling Systems
A264-15 A264-10 A264-10L A264-12 A264-12L A264-15L
SAMPA264-15EA 225 EUR
SAMPA264-15 300-0649 300-0650 300-0651 300-0652 300-0653
Cubos, graduados, acero inoxidable
Cubos
Los cubos graduados de acero inoxidable son ideales para su uso en la industria alimentaria, química y general.
  • Construcción en acero inoxidable 304
  • El faldón proporciona una protección adicional a la base
  • Diseño robusto
  • Fácil de usar
Los cubos graduados de acero inoxidable están fabricados con acero inoxidable de gran calibre y son muy duraderos. Son ideales para el trabajo de fábrica en general. El asa giratoria permite levantarlos fácilmente. Las tapas opcionales están disponibles por separado.
Los cubos de 10, 12 y 15 litros cuentan con una banda de faldón alrededor de la base. Esto proporciona una protección adicional a la base y aumenta la estabilidad.