Acetoacetato de metilo 99+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Methyl 3-oxobutanoate
126150010
126150025
126151000
126150100
ACRO126150010EA
64
EUR
ACRO126150010
ACRO126150025
ACRO126151000
ACRO126150100
Acetoacetato de metilo 99+%
Acetoacetato de metilo
Formula:
C₅H₈O₃ MW: 116.12 g/mol Pto. Ebullición: 169…170 °C (760 mmHg) Pto. de fusión: –28 °C Densidad: 1.077 g/cm³ Pto. de inflamación: 67 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008784 Núm. CAS: 105-45-3 EINECS: 203-299-8 Índice Merck: 12,06090 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Clear liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4175 to 1.4200 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥99.0 % |
Color scale | ≤20 APHA |
Free acid (CH3COOH) | ≤0.2 % |