Acetoacetato de metilo ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Methyl 3-oxobutanoate
A13696.0B A13696.0I A13696.30
A13696.0BEA 65.2 EUR
A13696.0B A13696.0I A13696.30
Acetoacetato de metilo ≥99%
Acetoacetato de metilo
Purity: 99% CAS No.: 105-45-3 Molecular Formula: C5H8O3 Formula Weight: 116.12 Flash Point: 70°(158°F) Refractive Index: 1.4185 Odour: Pleasant Melting Point: -80° Boiling Point: 170° Solubility: Soluble in water Beilstein Reference: 506727 Merck Reference: 14,6009 MDL No.: MFCD00008784
Formula: C₅H₈O₃
MW: 116.12 g/mol
Pto. Ebullición: 170 °C
Pto. de fusión: –80 °C
Densidad: 1.076
Pto. de inflamación: 70 °C (158 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008784
Núm. CAS: 105-45-3
EINECS: 203-299-8
Índice Merck: 12,06090