Acetone semicarbazone ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2-(Propan-2-ylidene)hydrazinecarboxamide
A0058-25G A0058-500G
TCIAA0058-25GEA 16 EUR
TCIAA0058-25G TCIAA0058-500G
Acetone semicarbazone ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Acetone semicarbazone
Formula: C₄H₉N₃O
MW: 115,14 g/mol
Número MDL: MFCD00014785
Núm. CAS: 110-20-3
EINECS: 203-746-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Potassium iodate Method) min. 98.0 %
Solubility in hot Methanol almost transparency