N-Acetyl-ε-caprolactam ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: N-Acetyl-2-oxohexamethyleneimine, N-Acetylcaprolactam
A0081-25G A0081-500G
TCIAA0081-25GEA 18 EUR
TCIAA0081-25G TCIAA0081-500G
N-Acetyl-ε-caprolactam ≥98.0% (por GC)
N-Acetyl-epsilon-caprolactam
Formula: C₈H₁₃NO₂
MW: 155,20 g/mol
Pto. Ebullición: 134°C
Número MDL: MFCD00003262
Núm. CAS: 1888-91-1
EINECS: 217-565-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %