Adenina sulfato 2H₂O ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
Sulfato de diadenina
A0151-25G
A0151-100G
TCIAA0151-25GEA
86
EUR
TCIAA0151-25G
TCIAA0151-100G
Adenina sulfato 2H₂O ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Adenina sulfato 2H₂O
Formula:
(C₅H₅N₅)₂·H₂SO₄·2H₂O |
Número MDL:
MFCD00213655 Núm. CAS: 6509-19-9 EINECS: 206-286-5 Índice Merck: 14,00152 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow powder to crystaline |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % (calcd.on dried substance) |
Solubility in hot Water | almost transparency |
Drying loss | 8.0 to 10.0 % |