Diisodecyl adipate
Proveedor: TCI
A0164-25ML A0164-500ML
TCIAA0164-25MLEA 16 EUR
TCIAA0164-25ML TCIAA0164-500ML
Diisodecyl adipate
Diisodecyl adipate
Pto. de inflamación: 229°C
Número MDL: MFCD00048392
Núm. CAS: 27178-16-1
EINECS: 248-299-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=28544aef7fd395b6d2c18ebe23b0ec5c9a3a21d3&vid=28544aef7fd395b6d2c18ebe23b0ec5c9a3a21d3&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid