DL-Adrenaline ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
Sinónimos:
DL-Epinephrine
A0172-1G
A0172-25G
TCIAA0172-1GEA
23
EUR
TCIAA0172-1G
TCIAA0172-25G
DL-Adrenaline ≥98.0% (by titrimetric analysis)
DL-Adrenaline
Formula:
C₉H₁₃NO₃ MW: 183.21 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00063027 Núm. CAS: 329-65-7 EINECS: 206-347-6 UN: 2811 ADR: 6.1 III Índice Merck: 14,03619 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Light yellow to Brown powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 97.0 area% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |