Carbazochrome ≥99.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
2-(3-Hydroxy-1-methyl-6-oxo-2,3-dihydro-1H-indol-5(6H)-ylidene)hydrazinecarboxamide, Adrenochrome Semicarbazone
A0176-25G
A0176-5G
TCIAA0176-25GEA
147
EUR
TCIAA0176-25G
TCIAA0176-5G
Carbazochrome ≥99.0% (by HPLC)
Carbazochrome
Formula:
C₁₀H₁₂N₄O₃ MW: 236,23 g/mol |
Número MDL:
MFCD00059705 Núm. CAS: 69-81-8 EINECS: 200-717-0 Índice Merck: 14,00172 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Light yellow to Brown powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 99.0 area% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |