Acetaldehyde ammonia trimer ≥95.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
Aldehyde Ammonia Trimer, 2,4,6-Trimethylhexahydro-1,3,5-triazine Trihydrate, Hexahydro-2,4,6-trimethyl-1,3,5-triazine Trihydrate, 2,4,6-trimethyl-1,3,5-triazinane trihydrate
A0201-25G
A0201-500G
TCIAA0201-25GEA
19
EUR
TCIAA0201-25G
TCIAA0201-500G
Acetaldehyde ammonia trimer ≥95.0% (by titrimetric analysis)
Acetaldehyde ammonia trimer
Formula:
C₆H₂₁N₃O₃ MW: 183.25 g/mol |
Número MDL:
MFCD00149559 Núm. CAS: 58052-80-5 EINECS: 200-868-2 UN: 1841 ADR: 9 III Índice Merck: 14,00040 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (Neutralization titration) | min. 95.0 % |
Solubility in Water | almost transparency |