Alloxan monohydrate ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
A0216-25G A0216-5G
TCIAA0216-25GEA 85 EUR
TCIAA0216-25G TCIAA0216-5G
Alloxan monohydrate ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Alloxan monohydrate
Formula: C₄H₄N₂O₅
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00006031
Núm. CAS: 2244-11-3
Índice Merck: 14,00282
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Solubility in Water almost transparency
Water 10.5 to 12.5 %