Allyl ether ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Diallyl Ether
A0229-25ML A0229-500ML A0229-100ML
TCIAA0229-25MLEA 45 EUR
TCIAA0229-25ML TCIAA0229-500ML TCIAA0229-100ML
Allyl ether ≥98.0% (por GC)
Allyl ether
Formula: C₆H₁₀O
MW: 98,15 g/mol
Pto. Ebullición: 94°C
Pto. de inflamación: –7°C
Número MDL: MFCD00008650
Núm. CAS: 557-40-4
EINECS: 209-174-4
UN: 2360
ADR: 3,II
Índice Merck: 14,00292
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %