5,5'-(3-Carboxilato-4-oxociclohexa-2,5-dienilidenmetilen)disalicilato de triamonio (Mezcla de isómeros)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
A0240-25G
A0240-5G
TCIAA0240-25GEA
251
EUR
TCIAA0240-25G
TCIAA0240-5G
5,5'-(3-Carboxilato-4-oxociclohexa-2,5-dienilidenmetilen)disalicilato de triamonio (Mezcla de isómeros)
5,5'-(3-Carboxilato-4-oxociclohexa-2,5-dienilidenmetilen)disalicilato de triamonio
Formula:
C₂₂H₂₃N₃O₉ |
Número MDL:
MFCD00040925 Núm. CAS: 569-58-4 EINECS: 209-319-1 Índice Merck: 14,00322 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Orange to Brown to Dark red powder to crystal |
Sensitiveness | Colorimetric Test : Turn Red with 1ppm Aluminium |