5-Aminopyrimidine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione (uramil) ≥95.0% (by total nitrogen basis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 5-Aminobarbituric acid, Uramil
A0258-25G A0258-5G
TCIAA0258-25GEA 517 EUR
TCIAA0258-25G TCIAA0258-5G
5-Aminopyrimidine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione (uramil) ≥95.0% (by total nitrogen basis)
5-Aminopyrimidine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione (uramil)
Formula: C₄H₅N₃O₃
MW: 143,1 g/mol
Número MDL: MFCD00023873
Núm. CAS: 118-78-5
EINECS: 204-277-0
Índice Merck: 14,09852
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light red powder to crystaline
Purity (with Total Nitrogen) min. 95.0 %