Aniline-2,5-disulphonic acid monosodium salt ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
Sodium Hydrogen 2-Amino-1,4-benzenedisulphonate, 2,5-Disulfoaniline Monosodium Salt, Aniline-2,5-disulphonic Acid Monosodium Salt, 2,5-Disulphoaniline Monosodium Salt, Sodium Hydrogen 2-Amino-1,4-benzenedisulfonate, 2-Amino-1,4-benzenedisulfonic acid Monosodium Salt, Sodium 2-amino-4-sulphobenzenesulphonate, 2-Amino-1,4-benzenedisulphonic acid Monosodium Salt
A0263-25G
A0263-500G
TCIAA0263-25GEA
21
EUR
TCIAA0263-25G
TCIAA0263-500G
Aniline-2,5-disulphonic acid monosodium salt ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Aniline-2,5-disulphonic acid monosodium salt
Formula:
C₆H₇NO₆S₂ MW: 275.22 g/mol |
Número MDL:
MFCD00078393 Núm. CAS: 24605-36-5 EINECS: 246-349-4 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Solubility in hot Water | almost transparency |