Sodium-4-aminobenzoate ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
A0276-25G A0276-500G
TCIAA0276-25GEA 24 EUR
TCIAA0276-25G TCIAA0276-500G
Sodium-4-aminobenzoate ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Sodium-4-aminobenzoate
Formula: C₇H₇NO₂
Número MDL: MFCD00064395
Núm. CAS: 555-06-6
EINECS: 209-080-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light red powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency