1-Amino-4-bromoanthraquinone-2-sulphonic acid sodium salt ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 1-Amino-4-bromo-9,10-dihydro-9,10-dioxo-2-anthracenesulfonic acid sodium salt, 1-Amino-4-bromoanthraquinone-2-sulphonic Acid Sodium Salt, Bromaminic acid Sodium Salt, Bromaminic acid sodium salt, Sodium 1-amino-4-bromo-9,10-dioxo-9,10-dihydroanthracene-2-sulphonate
A0279-25G A0279-500G
TCIAA0279-25GEA 16 EUR
TCIAA0279-25G TCIAA0279-500G
1-Amino-4-bromoanthraquinone-2-sulphonic acid sodium salt ≥98.0% (by HPLC)
1-Amino-4-bromoanthraquinone-2-sulphonic acid sodium salt
Formula: C₁₄H₈BrNO₅S
Número MDL: MFCD00019160
Núm. CAS: 6258-06-6
EINECS: 228-391-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Orange to Brown to Dark red powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 93.0 %