4-Amino-4'-(N,N-dimethylamino)stilbene ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
A0291-5G
A0291-1G
TCIAA0291-5GEA
408
EUR
TCIAA0291-5G
TCIAA0291-1G
4-Amino-4'-(N,N-dimethylamino)stilbene ≥98.0% (by titrimetric analysis)
4-Amino-4'-(N,N-dimethylamino)stilbene
Formula:
C₁₆H₁₈N₂ |
Número MDL:
MFCD00059189 Núm. CAS: 22525-43-5 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Light yellow to Brown powder to crystal |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 170.0 to 174.0 deg-C |
Solubility in hot Methanol | almost transparency |