5-Aminofluorescein (isomer I) ≥95.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 5-Amino-3',6'-dihydroxyspiro[isobenzofuran-1(3H),9'-(9H)xanthen]-3-one (isomer I), 5-Amino-3',6'-dihydroxy-3H-spiro[isobenzofuran-1,9'-xanthen]-3-one, 5-Aminofluorescein, Fluoresceinamine, isomer I, 5-Amino-3',6'-dihydroxyspiro[isobenzofuran-1(3H),9'-(9H)xanthen]-3-one, Fluoresceinamine (isomer I)
A0306-1G A0306-5G
TCIAA0306-1GEA 94 EUR
TCIAA0306-1G TCIAA0306-5G
5-Aminofluorescein (isomer I) ≥95.0% (by HPLC, titration analysis)
5-Aminofluorescein (isomer I)
Formula: C₂₀H₁₃NO₅
MW: 347.33 g/mol
Número MDL: MFCD00005052
Núm. CAS: 3326-34-9
EINECS: 222-043-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Orange to Brown to Dark red powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %