Sulfato de bis(aminoguanidinio) ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Bis(1-aminoguanidinium) sulphate, Aminoguanidine hemisulphate salt, Aminoguanidine sulphate hydrate
A0309-25G A0309-500G
TCIAA0309-25GEA 21 EUR
TCIAA0309-25G TCIAA0309-500G
Sulfato de bis(aminoguanidinio) ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Sulfato de bis(aminoguanidinio)
Formula: C₂H₁₄N₈O₄S
MW: 246,25 g/mol
Número MDL: MFCD00035665
Núm. CAS: 996-19-0
EINECS: 213-628-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9bedd43f0b280c44ed2260e84f2be069ad3ae9be&vid=b9b46065560d46a19da206426834f965a18a5acc&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Potassium iodate Method) min. 98.0% (calcd.on anh.substance)
Solubility in Water almost transparency
Water max. 8.0 %