4-Amino-4'-methoxystilbene ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 4'-Methoxy-4-stilbenamine
A0326-1G A0326-5G
TCIAA0326-1GEA 131 EUR
TCIAA0326-1G TCIAA0326-5G
4-Amino-4'-methoxystilbene ≥97.0% (by GC, titration analysis)
4-Amino-4'-methoxystilbene
Formula: C₁₅H₁₅NO
MW: 225,29 g/mol
Número MDL: MFCD00059856
Núm. CAS: 7570-37-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 172.0 to 176.0 deg-C
Solubility in hot Methanol very faint turbidity