Sodium-7-amino-2-naphthalenesulphonate ≥70% (by total nitrogen basis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
Cassella's acid F Sodium Salt, 7-Amino-2-naphthalenesulphonic acid Sodium Salt, 2-Naphthylamine-7-sulphonic acid Sodium Salt
A0355-25G
A0355-500G
TCIAA0355-25GEA
25
EUR
TCIAA0355-25G
TCIAA0355-500G
Sodium-7-amino-2-naphthalenesulphonate ≥70% (by total nitrogen basis)
Sodium-7-amino-2-naphthalenesulphonate
Formula:
C₁₀H₉NO₃S |
Número MDL:
MFCD00053436 Núm. CAS: 5412-82-8 EINECS: 226-498-1 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow to Light red powder to crystal |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 70.0 % (calcd.on dried substance) |
Drying loss | max. 10.0 % |
Sodium Chloride | max. 25.0 % |