5-Amino-1-naphthol-3-sulphonic Acid Hydrate ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
8-Amino-4-hydroxy-2-naphthalenesulphonic Acid, M Acid
A0368-25G
A0368-500G
TCIAA0368-25GEA
65
EUR
TCIAA0368-25G
TCIAA0368-500G
5-Amino-1-naphthol-3-sulphonic Acid Hydrate ≥97.0% (by titrimetric analysis)
5-Amino-1-naphthol-3-sulphonic Acid Hydrate
Formula:
C₁₀H₉NO₄S MW: 239,25 g/mol |
Número MDL:
MFCD00035712 Núm. CAS: 489-78-1 EINECS: 207-700-7 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Amber to Dark purple powder to crystal |
Purity (Neutralization titration) | min. 97.0 % (calcd.on anh.substance) |
Water | 6.0 to 10.0 % |