2-Amino-4-nitrophenol sodium salt ≥80.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2-Amino-4-nitrophenol Sodium Salt, Sodium 2-amino-4-nitrophenolate, 2-Hydroxy-5-nitroaniline Sodium Salt
A0380-25G A0380-500G
TCIAA0380-25GEA 16 EUR
TCIAA0380-25G TCIAA0380-500G
2-Amino-4-nitrophenol sodium salt ≥80.0% (by titrimetric analysis)
2-Amino-4-nitrophenol sodium salt
Formula: C₆H₆N₂O₃
Número MDL: MFCD00067428
Núm. CAS: 61702-43-0
EINECS: 262-914-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Orange to Brown to Dark red powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 80.0 %