D-Amygdalin ≥97.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Atención
A0443-1G A0443-10G A0443-5G
TCIAA0443-1GEA 16 EUR
TCIAA0443-1G TCIAA0443-10G TCIAA0443-5G
D-Amygdalin ≥97.0% (by HPLC)
D-Amygdalin
Formula: C₂₀H₂₇NO₁₁
Número MDL: MFCD00006598
Núm. CAS: 29883-15-6
EINECS: 249-925-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=00aa56199985fa0812da7658ea8f8fc3117920d9&vid=06b6db2651dfb964ea8903922e3c43ee0283d755&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 93.0 %
Specific rotation [a]20/D -35.0 to -45.0 deg (C=2, H2O)