Pentilamina (Mezcla de isómeros) ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
A0446-25ML A0446-500ML
TCIAA0446-25MLEA 16 EUR
TCIAA0446-25ML TCIAA0446-500ML
Pentilamina (Mezcla de isómeros) ≥98.0% (por GC)
Pentilamina
Formula: H₃C(CH₂)₃CH₂NH₂
Pto. de inflamación: –1°C
Número MDL: MFCD00008236
Núm. CAS: 110-58-7
UN: 1106
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=79b7c3b68d8b3fbed377337bbc551c4b859f35c1&vid=748b1584dabec1f60b6f6a3713c868191d71fb75&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %