Stanolone ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 5alpha-Dihydrotestosterone, DHT, 5alpha-Androstan-17beta-ol-3-one
A0462-1G A0462-10G
TCIAA0462-1GEA 32 EUR
TCIAA0462-1G TCIAA0462-10G
Stanolone ≥99.0% (por GC)
Stanolone
Formula: C₁₉H₃₀O₂
MW: 290.45 g/mol
Número MDL: MFCD00003667
Núm. CAS: 521-18-6
EINECS: 208-307-3
Índice Merck: 14,08793
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystaline
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 179.0 to 184.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +25.0 to +28.0 deg (C=1, Dioxane)
Solubility in hot Methanol very faint turbidity