p-Anisaldehído ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 4-Methoxybenzaldehyde
A0480-25ML A0480-500ML
TCIAA0480-25MLEA 31 EUR
TCIAA0480-25ML TCIAA0480-500ML
p-Anisaldehído ≥99.0% (por GC)
p-Anisaldehído
Formula: C₈H₈O₂
Pto. Ebullición: 248°C
Pto. de inflamación: 130°C
Número MDL: MFCD00003385
Núm. CAS: 123-11-5
EINECS: 204-602-6
Índice Merck: 14,00663
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=adb8d412971e865c194bb07ed8486cb3663b6d2c&vid=adb8d412971e865c194bb07ed8486cb3663b6d2c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %