Azure II
Proveedor: TCI
Atención
A0574-1G A0574-25G
TCIAA0574-1GEA 16 EUR
TCIAA0574-1G TCIAA0574-25G
Azure II
Azure II
Formula: C₁₆H₁₈N₃S·C₁₅H₁₆N₃S·2Cl
Número MDL: MFCD00080716
Núm. CAS: 37247-10-2
Índice Merck: 14,06058
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Green to Dark green powder to crystal
Lambda max. 650.0 to 664.0 nm (H2O)
Absorbance (E1%1cm) min. 1500 (H2O, 650.0 to 664.0 nm) (calcd.on dried substance)
Drying loss max. 10.0 %