Acid red 1
Proveedor: TCI
A0585-25G A0585-500G
TCIAA0585-25GEA 23 EUR
TCIAA0585-25G TCIAA0585-500G
Acid red 1
Acid red 1
Formula: C₁₈H₁₅N₃O₈S₂
Número MDL: MFCD00003954
Núm. CAS: 3734-67-6
EINECS: 223-098-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Red to Dark red to Brown powder to crystal
Lambda max. 503.0 to 507.0 nm (H2O)
Lambda max.2 530.0 to 534.0 nm (H2O)
Absorbance (E1%1cm) min. 250 (H2O, 503.0 to 507.0 nm)
Absorbance (E1%1cm)2 min. 250 (H2O, 530.0 to 534.0 nm)