Azo Blue
Proveedor: TCI
Sinónimos: Direct Violet 39
A0587-25G A0587-500G
TCIAA0587-25GEA 38 EUR
TCIAA0587-25G TCIAA0587-500G
Azo Blue
Azo Blue
Formula: C₃₄H₂₆N₄O₈S₂
Número MDL: MFCD00059133
Núm. CAS: 6059-34-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d90154c7182792636d6caac1534c2202f9f6412c&vid=d90154c7182792636d6caac1534c2202f9f6412c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Black powder to crystal
Lambda max. 555.0 to 560.0 nm (methanol)
Absorbance (E1%1cm) min. 600 (methanol, 555.0 to 560.0 nm)
Drying loss max. 12.0 %