Diisopropyl adipate ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Adipic acid diisopropyl ester
A0654-25ML A0654-500ML
TCIAA0654-25MLEA 17 EUR
TCIAA0654-25ML TCIAA0654-500ML
Diisopropyl adipate ≥99.0% (por GC)
Diisopropyl adipate
Formula: C₁₂H₂₂O₄
Pto. Ebullición: 120°C
Pto. de fusión: –1°C
Pto. de inflamación: 124°C
Número MDL: MFCD00026391
Núm. CAS: 6938-94-9
EINECS: 230-072-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2f6e037171e73d12d84f2e9c7c3fe6363bf70908&vid=2f6e037171e73d12d84f2e9c7c3fe6363bf70908&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %