Dibutyl adipate ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
A0655-25ML A0655-500ML
TCIAA0655-25MLEA 17 EUR
TCIAA0655-25ML TCIAA0655-500ML
Dibutyl adipate ≥99.0% (por GC)
Dibutyl adipate
Formula: C₁₄H₂₆O₄
Pto. Ebullición: 305°C
Pto. de fusión: –32°C
Pto. de inflamación: 166°C
Número MDL: MFCD00009451
Núm. CAS: 105-99-7
EINECS: 203-350-4
UN: 3082
ADR: 9,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Acid Value max. 0.5