Diisobutyl adipate ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Adipic Acid Diisobutyl Ester
A0706-25ML A0706-500ML
TCIAA0706-25MLEA 16 EUR
TCIAA0706-25ML TCIAA0706-500ML
Diisobutyl adipate ≥99.0% (por GC)
Diisobutyl adipate
Formula: C₁₄H₂₆O₄
MW: 258,36 g/mol
Pto. Ebullición: 293°C
Pto. de inflamación: 156°C
Número MDL: MFCD00053722
Núm. CAS: 141-04-8
EINECS: 205-450-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %