1-Adamantanecarbonyl chloride ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
A0717-25G A0717-5G
TCIAA0717-25GEA 153 EUR
TCIAA0717-25G TCIAA0717-5G
1-Adamantanecarbonyl chloride ≥97.0% (by GC, titration analysis)
1-Adamantanecarbonyl chloride
Formula: C₁₁H₁₅ClO
Pto. Ebullición: 136°C
Número MDL: MFCD00074724
Núm. CAS: 2094-72-6
EINECS: 218-252-7
UN: 3261
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %
Melting point 51.0 to 54.0 deg-C
Solubility in Toluene almost transparency